4-Cloro-3-(trifluorometil)anilina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
103370250 103371000 103370050
ACRO103370250EA 70.6 EUR
ACRO103370250 ACRO103371000 ACRO103370050
4-Cloro-3-(trifluorometil)anilina 99%
4-Cloro-3-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅ClF₃N
Pto. Ebullición: 85 °C (3 mmHg)
Pto. de fusión: 34…38 °C
Pto. de inflamación: 134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007846
Núm. CAS: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to pink to light orange Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥98.5 %