4-Cloro-3-(trifluorometil)anilina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B21200.06
B21200.14
B21200.22
B21200.06EA
28.4
EUR
B21200.06
B21200.14
B21200.22
4-Cloro-3-(trifluorometil)anilina ≥99%
4-Cloro-3-(trifluorometil)anilina
Purity: 99%
CAS No.: 320-51-4
Molecular Formula: C7H5ClF3N
Formula Weight: 195.57
Flash Point: 134°(273°F)
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 85°/3mm
Beilstein Reference: 641588
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007846
Formula:
C₇H₅ClF₃N Pto. Ebullición: 85 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 35…38 °C Pto. de inflamación: 134 °C (273 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007846 Núm. CAS: 320-51-4 EINECS: 206-277-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |