Alcohol 2-cloro-6-fluorobencílico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11978.06 A11978.14
A11978.06EA 28.9 EUR
A11978.06 A11978.14
Alcohol 2-cloro-6-fluorobencílico ≥97%
Alcohol 2-cloro-6-fluorobencílico
Purity: 97% CAS No.: 56456-50-9 Molecular Formula: C7H6ClFO Formula Weight: 160.58 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-44° Beilstein Reference: 1938353 MDL No.: MFCD00004608
Formula: C₇H₆ClFO
Pto. Ebullición: 232 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 42…44 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004608
Núm. CAS: 56456-50-9
EINECS: 260-192-9