2-Cloro-5-(trifluorometil)fenil isocianato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Chloro-2-isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene
L09899.06
L09899.03
L09899.06EA
71.2
EUR
L09899.06
L09899.03
2-Cloro-5-(trifluorometil)fenil isocianato ≥97%
2-Cloro-5-(trifluorometil)fenil isocianato
Purity: 97%
CAS No.: 50528-86-4
Molecular Formula: C8H3ClF3NO
Formula Weight: 221.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4890
Boiling Point: 52-53°/3mm
Beilstein Reference: 2112804
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00037029
Formula:
C₈H₃ClF₃NO MW: 221.57 g/mol Pto. Ebullición: 52…53 °C (3 mmHg) Densidad: 1.480 Pto. de inflamación: 92 °C (197 °F) |
Número MDL:
MFCD00037029 Núm. CAS: 50528-86-4 UN: 2206 ADR: 6.1 III |