2,6-Diclorobencilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
350740050 350740250
ACRO350740050EA 76.1 EUR
ACRO350740050 ACRO350740250
2,6-Diclorobencilamina 98%
2,6-Diclorobencilamina
Formula: C₇H₇Cl₂N
Número MDL: MFCD00047928
Núm. CAS: 6575-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %