2-Clorobencilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (2-Chlorophenyl)methanamine
108780250 108781000
ACRO108780250EA 49.9 EUR
ACRO108780250 ACRO108781000
2-Clorobencilamina 97%
2-Clorobencilamina
Formula: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Pto. Ebullición: 103…104 °C (11 mmHg)
Densidad: 1.17 g/cm³
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008108
Núm. CAS: 89-97-4
EINECS: 201-955-8
UN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5610 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %