3,4-Diclorobencilamina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L04899.06 L04899.14
L04899.06EA 55.4 EUR
L04899.06 L04899.14
3,4-Diclorobencilamina 96%
3,4-Diclorobencilamina
Purity: 96% CAS No.: 102-49-8 Molecular Formula: C7H7Cl2N Formula Weight: 176.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5780 Boiling Point: 80-82°/0.6mm Beilstein Reference: 508818 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008114
Formula: C₇H₇Cl₂N
Pto. Ebullición: 80…82 °C (0,6 mmHg)
Densidad: 1,322
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008114
Núm. CAS: 102-49-8
EINECS: 203-035-1
UN: 2735
ADR: 8,III