3,5-Diclorobencilamina 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L12054.03
L12054.06
L12054.03EA
41.4
EUR
L12054.03
L12054.06
3,5-Diclorobencilamina 94%
3,5-Diclorobencilamina
Purity: 97%
CAS No.: 39989-43-0
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Refractive Index: 1.5760
Boiling Point: 141-144°/15mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00052681
Formula:
C₇H₇Cl₂N Pto. Ebullición: 141…144 °C (15 mmHg) Densidad: 1,320 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052681 Núm. CAS: 39989-43-0 UN: 2735 ADR: 8,III |