3-Clorobencilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (3-Chlorophenyl)methanamine
297570050 297570250
ACRO297570050EA 63.6 EUR
ACRO297570050 ACRO297570250
3-Clorobencilamina 98%
3-Clorobencilamina
Formula: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Pto. Ebullición: 110…112 °C (17 mmHg)
Densidad: 1,15 g/cm³
Pto. de inflamación: 98 °C
Número MDL: MFCD00040752
Núm. CAS: 4152-90-3
EINECS: 223-985-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5575 to 1.5605 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %