3-Clorobencilamina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(3-Chlorophenyl)methanamine
A14078.09
A14078.18
A14078.09EA
97.3
EUR
A14078.09
A14078.18
3-Clorobencilamina ≥97%
3-Clorobencilamina
Purity: 97+%
CAS No.: 4152-90-3
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Amine-like
Boiling Point: 226°
Beilstein Reference: 774509
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00040752
Formula:
C₇H₈ClN MW: 141,6 g/mol Pto. Ebullición: 226 °C Densidad: 1,159 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040752 Núm. CAS: 4152-90-3 EINECS: 223-985-0 UN: 2735 ADR: 8,III |