4-Clorobencilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (4-Chlorophenyl)methanamine
108790025 108790500 108790250 108791000
ACRO108790025EA 28.3 EUR
ACRO108790025 ACRO108790500 ACRO108790250 ACRO108791000
4-Clorobencilamina 98%
4-Clorobencilamina
Formula: C₇H₈ClN
Pto. Ebullición: 215 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,16 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008121
Núm. CAS: 104-86-9
EINECS: 203-245-3
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5576 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA