4-Clorobencilamina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13984.06
A13984.14
A13984.22
A13984.06EA
29.9
EUR
A13984.06
A13984.14
A13984.22
4-Clorobencilamina ≥97%
4-Clorobencilamina
Purity: 97+%
CAS No.: 104-86-9
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Amine-like
Boiling Point: 229°
Beilstein Reference: 507949
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008121
Formula:
C₇H₈ClN Pto. Ebullición: 229 °C Densidad: 1,160 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008121 Núm. CAS: 104-86-9 EINECS: 203-245-3 ADR: 8,III |