2-Cloro-p-toluidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Cloro-4-metilanilina
154670250 154670050
ACRO154670250EA 71 EUR
ACRO154670250 ACRO154670050
2-Cloro-p-toluidina 98%
2-Cloro-p-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Pto. Ebullición: 223…225 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 1.151 g/cm³
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007666
Núm. CAS: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN: 3429
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure