2-Cloro-p-toluidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Cloro-4-metilanilina
B22935.06
B22935.14
B22935.06EA
36.5
EUR
B22935.06
B22935.14
2-Cloro-p-toluidina ≥98%
2-Cloro-p-toluidina
Purity: 98%
CAS No.: 615-65-6
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5750
Melting Point: 7°
Boiling Point: 223-225°
Beilstein Reference: 774514
UN No.: 3429
MDL No.: MFCD00007666
Formula:
C₇H₈ClN MW: 141.6 g/mol Pto. Ebullición: 223…225 °C Pto. de fusión: 7 Densidad: 1.151 Pto. de inflamación: 99 °C (210 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007666 Núm. CAS: 615-65-6 EINECS: 210-440-7 UN: 3429 ADR: 6.1 III |