6-Cloro-m-toluidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H26209.06
H26209.14
H26209.06EA
106
EUR
H26209.06
H26209.14
6-Cloro-m-toluidina ≥98%
6-Cloro-m-toluidina
Purity: 98%
CAS No.: 95-81-8
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 107°(225°F)
Melting Point: 31-33°
Boiling Point: 228-230°
UN No.: 2239
MDL No.: MFCD00007674
Formula:
C₇H₈ClN MW: 141.6 g/mol Pto. Ebullición: 228…230 °C Pto. de fusión: 31…33 °C Pto. de inflamación: 107 °C (225 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007674 Núm. CAS: 95-81-8 EINECS: 202-454-7 UN: 2239 ADR: 6.1 III |