6-Cloro-o-toluidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Cloro-6-metilanilina
L02629.06
L02629.14
L02629.06EA
79.7
EUR
L02629.06
L02629.14
6-Cloro-o-toluidina ≥98%
6-Cloro-o-toluidina
Purity: 98%
CAS No.: 87-63-8
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5775
Melting Point: 2°
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 774624
UN No.: 3429
MDL No.: MFCD00007679
Formula:
C₇H₈ClN MW: 141.6 g/mol Pto. Ebullición: 215 °C Pto. de fusión: 2 Densidad: 1.174 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007679 Núm. CAS: 87-63-8 EINECS: 201-759-2 UN: 3429 ADR: 6.1 III |