3-Cloro-p-toluidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Cloro-4-metilanilina
A15439.0B
A15439.30
A15439.0BEA
249
EUR
A15439.0B
A15439.30
3-Cloro-p-toluidina ≥98%
3-Cloro-p-toluidina
Purity: 98%
CAS No.: 95-74-9
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.5840
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 236-238°
Beilstein Reference: 636511
UN No.: 2239
MDL No.: MFCD00007773
Formula:
C₇H₈ClN MW: 141.6 g/mol Pto. Ebullición: 236…238 °C Pto. de fusión: 22…24 °C Densidad: 1.180 Pto. de inflamación: 130 °C (266 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007773 Núm. CAS: 95-74-9 EINECS: 202-446-3 UN: 2239 ADR: 6.1 III |