5-Cloro-o-toluidina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2-methylaniline, 2-Amino-4-chlorotoluene
109380050 109381000 109385000
ACRO109380050EA 28.3 EUR
ACRO109380050 ACRO109381000 ACRO109385000
5-Cloro-o-toluidina 98%
5-Cloro-o-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Pto. Ebullición: 237 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 22 °C
Densidad: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007779
Núm. CAS: 95-79-4
EINECS: 202-452-6
UN: 2239
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to light brown Liquid after melting (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %