4-Cloro-o-toluidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
109370050
109371000
ACRO109370050EA
42.1
EUR
ACRO109370050
ACRO109371000
4-Cloro-o-toluidina 98%
4-Cloro-o-toluidina
Formula:
C₇H₈ClN Pto. Ebullición: 241 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 29…30 °C Densidad: 1,19 g/cm³ Pto. de inflamación: 124 °C |
Número MDL:
MFCD00007842 Núm. CAS: 95-69-2 EINECS: 202-441-6 UN: 2239 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5845 to 1.5865 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |