4-Cloro-m-toluidina 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cloro-3-metilanilina
383680050 383680250
ACRO383680050EA 61.2 EUR
ACRO383680050 ACRO383680250
4-Cloro-m-toluidina 98+%
4-Cloro-m-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Pto. Ebullición: 241
Pto. de fusión: 83…84 °C
Número MDL: MFCD00066332
Núm. CAS: 7149-75-9
UN: 2239
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 84 °C
GC ≥98.0 %