4-Cloro-m-toluidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Cloro-3-metilanilina
B22234.06
B22234.14
B22234.06EA
67.1
EUR
B22234.06
B22234.14
4-Cloro-m-toluidina ≥98%
4-Cloro-m-toluidina
Purity: 98%
CAS No.: 7149-75-9
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Melting Point: 82-85°
Beilstein Reference: 636522
UN No.: 2239
MDL No.: MFCD00066332
Formula:
C₇H₈ClN MW: 141.6 g/mol Pto. Ebullición: 241 Pto. de fusión: 82…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066332 Núm. CAS: 7149-75-9 UN: 2239 ADR: 6.1 III |