Alcohol 2-cloro-5-nitrobencílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2-Chloro-5-nitrophenyl)methanol
A14205.22
A14205.14
A14205.06
A14205.22EA
315
EUR
A14205.22
A14205.14
A14205.06
Alcohol 2-cloro-5-nitrobencílico ≥98%
Alcohol 2-cloro-5-nitrobencílico
Purity: 98%
CAS No.: 80866-80-4
Molecular Formula: C7H6ClNO3
Formula Weight: 187.58
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 3248759
Formula:
C₇H₆ClNO₃ MW: 187,58 g/mol Pto. de fusión: 75…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007297 Núm. CAS: 80866-80-4 EINECS: 279-584-6 |