Alcohol 4-cloro-3-nitrobencílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A16024.06
A16024.14
A16024.06EA
38.5
EUR
A16024.06
A16024.14
Alcohol 4-cloro-3-nitrobencílico ≥98%
Alcohol 4-cloro-3-nitrobencílico
Purity: 98%
CAS No.: 55912-20-4
Molecular Formula: C7H6ClNO3
Formula Weight: 187.58
Melting Point: 62-64°
MDL No.: MFCD00007086
Formula:
C₇H₆ClNO₃ Pto. de fusión: 62…64 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007086 Núm. CAS: 55912-20-4 EINECS: 259-901-4 |