Alcohol 2,4-diclorobencílico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A13338.14 A13338.22 A13338.36
A13338.14EA 60.3 EUR
A13338.14 A13338.22 A13338.36
Alcohol 2,4-diclorobencílico ≥99%
Alcohol 2,4-diclorobencílico
Purity: 99% CAS No.: 1777-82-8 Molecular Formula: C7H6Cl2O Formula Weight: 177.03 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 57-61° Beilstein Reference: 1448652 Merck Reference: 14,3060 MDL No.: MFCD00004606
Formula: C₇H₆Cl₂O
Pto. Ebullición: 150 °C (25 mmHg)
Pto. de fusión: 57…61 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004606
Núm. CAS: 1777-82-8
EINECS: 217-210-5
Índice Merck: 14,3060