Alcohol 3,5-diclorobencílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13527.06
A13527.14
A13527.06EA
49.5
EUR
A13527.06
A13527.14
Alcohol 3,5-diclorobencílico ≥98%
Alcohol 3,5-diclorobencílico
Purity: 98%
CAS No.: 60211-57-6
Molecular Formula: C7H6Cl2O
Formula Weight: 177.03
Melting Point: 76-80°
Beilstein Reference: 1936389
Formula:
C₇H₆Cl₂O Pto. Ebullición: 264 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 76…80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004634 Núm. CAS: 60211-57-6 EINECS: 262-109-1 UN: 2250 ADR: 6.1,II |