Alcohol 2,5-diclorobencílico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L07734.06
L07734.14
L07734.06EA
43.7
EUR
L07734.06
L07734.14
Alcohol 2,5-diclorobencílico ≥99%
Alcohol 2,5-diclorobencílico
Purity: 99%
CAS No.: 34145-05-6
Molecular Formula: C7H6Cl2O
Formula Weight: 177.03
Melting Point: 76-80°
Beilstein Reference: 3240770
Formula:
C₇H₆Cl₂O Pto. Ebullición: 264 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 76…80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004607 Núm. CAS: 34145-05-6 EINECS: 251-850-6 |