Alcohol 2-clorobencílico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
163420100 163420500
ACRO163420100EA 28.3 EUR
ACRO163420100 ACRO163420500
Alcohol 2-clorobencílico 99%
Alcohol 2-clorobencílico
Formula: C₇H₇ClO
Pto. Ebullición: 227 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 69…72 °C
Número MDL: MFCD00004604
Núm. CAS: 17849-38-6
EINECS: 241-801-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥98.5 %