Alcohol 2-clorobencílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13657.14
A13657.22
A13657.14EA
47.4
EUR
A13657.14
A13657.22
Alcohol 2-clorobencílico ≥98%
Alcohol 2-clorobencílico
Purity: 98+%
CAS No.: 17849-38-6
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 69-71°
Boiling Point: 227°
MDL No.: MFCD00004604
Formula:
C₇H₇ClO Pto. Ebullición: 227 °C Pto. de fusión: 69…71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004604 Núm. CAS: 17849-38-6 EINECS: 241-801-7 |