6-Cloro-o-cresol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzene, 2-Chloro-6-methylphenol
L03617.06 L03617.14
L03617.06EA 78.6 EUR
L03617.06 L03617.14
6-Cloro-o-cresol ≥98%
6-Cloro-o-cresol
Purity: 98% CAS No.: 87-64-9 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.5450 Boiling Point: 75-76°/12mm Beilstein Reference: 774623 UN No.: 2669 MDL No.: MFCD00020000
Formula: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Pto. Ebullición: 75…76 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1,201
Pto. de inflamación: 72 °C (161 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020000
Núm. CAS: 87-64-9
EINECS: 201-760-8
UN: 2669
ADR: 6.1,II