6-Cloro-m-cresol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzene, 2-Chloro-5-methylphenol
L00816.14
L00816.22
L00816.14EA
53.5
EUR
L00816.14
L00816.22
6-Cloro-m-cresol ≥99%
6-Cloro-m-cresol
Purity: 99%
CAS No.: 615-74-7
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 81°(177°F)
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 2041487
UN No.: 3437
MDL No.: MFCD00002175
Formula:
C₇H₇ClO MW: 142,58 g/mol Pto. Ebullición: 195…197 °C Pto. de fusión: 44…48 °C Densidad: 1,215 Pto. de inflamación: 81 °C (177 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002175 Núm. CAS: 615-74-7 EINECS: 210-444-9 UN: 3437 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...