Alcohol 4-clorobencílico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (4-Chlorophenyl)methanol
108770250 108771000
ACRO108770250EA 55.3 EUR
ACRO108770250 ACRO108771000
Alcohol 4-clorobencílico 99%
Alcohol 4-clorobencílico
Formula: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Pto. Ebullición: 234 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 69…72 °C
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004652
Núm. CAS: 873-76-7
EINECS: 212-852-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥98.5 %