Alcohol 4-clorobencílico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (4-Chlorophenyl)methanol
A11504.14 A11504.22
A11504.14EA 53.8 EUR
A11504.14 A11504.22
Alcohol 4-clorobencílico ≥99%
Alcohol 4-clorobencílico
Purity: 99% CAS No.: 873-76-7 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Melting Point: 68-72° Boiling Point: 234° MDL No.: MFCD00004652
Formula: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Pto. Ebullición: 234 °C
Pto. de fusión: 68…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004652
Núm. CAS: 873-76-7
EINECS: 212-852-2