4-Cloro-m-cresol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Cloro-3-metilfenol, 4-Cloro-3-metil fenol
109480050 109481000 109485000
ACRO109480050EA 29 EUR
ACRO109480050 ACRO109481000 ACRO109485000
4-Cloro-m-cresol 99+%
4-Cloro-m-cresol
Formula: C₇H₇ClO
MW: 142.58 g/mol
Pto. Ebullición: 235
Pto. de fusión: 63…65 °C
Pto. de inflamación: 118
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002323
Núm. CAS: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
UN: 3261
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,02152
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystals, flakes, pellets or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥99.0 %
Density (20 °C) 0.702 to 0.715 g/ml
Additional info Bromine index < 100 ppm
Color scale ≤10 APHA
Benzene ≤5 ppm
Aromatics ≤50 ppm