4-Cloro-m-cresol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Cloro-3-metilfenol, 4-Cloro-3-metil fenol
A17823.22
A17823.36
A17823.22EA
29.8
EUR
A17823.22
A17823.36
4-Cloro-m-cresol ≥99%
4-Cloro-m-cresol
Purity: 99%
CAS No.: 59-50-7
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 118°(244°F)
Melting Point: 64-68°
Boiling Point: 234-236°
Beilstein Reference: 1237629
Merck Reference: 14,2133
UN No.: 3437
MDL No.: MFCD00002323
Formula:
C₇H₇ClO MW: 142.58 g/mol Pto. Ebullición: 234…236 °C Pto. de fusión: 64…68 °C Densidad: 1.370 Pto. de inflamación: 118 °C (244 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002323 Núm. CAS: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 UN: 3437 ADR: 6.1 II Índice Merck: 13,02152 |