4-Cloro-o-cresol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Cloro-2-metil fenol
L04164.06
L04164.14
L04164.06EA
57.4
EUR
L04164.06
L04164.14
4-Cloro-o-cresol ≥97%
4-Cloro-o-cresol
Purity: 97%
CAS No.: 1570-64-5
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 78°(172°F)
Melting Point: 45-48°
Boiling Point: 220-225°
Beilstein Reference: 1906684
UN No.: 3437
MDL No.: MFCD00002321
Formula:
C₇H₇ClO MW: 142.58 g/mol Pto. Ebullición: 220…225 °C Pto. de fusión: 45…48 °C Densidad: 1.20 Pto. de inflamación: 78 °C (172 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002321 Núm. CAS: 1570-64-5 EINECS: 216-381-3 UN: 3437 ADR: 6.1 II |