1-(Clorometil)-3-fenoxibenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A15670.03 A15670.06 A15670.14
A15670.03EA 47.5 EUR
A15670.03 A15670.06 A15670.14
1-(Clorometil)-3-fenoxibenceno ≥97%
1-(Clorometil)-3-fenoxibenceno
Purity: 97% CAS No.: 53874-66-1 Molecular Formula: C13H11ClO Formula Weight: 218.69 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5910 Boiling Point: 141-142°/5mm Beilstein Reference: 2212101 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00040866
Formula: C₁₃H₁₁ClO
Pto. Ebullición: 141…142 °C (5 mmHg)
Densidad: 1,189
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040866
Núm. CAS: 53874-66-1
EINECS: 258-831-1
UN: 3265
ADR: 8,III