Bencilo cianuro 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Fenilacetonitrilo
180940010 180945000 180940025
ACRO180940010EA 132 EUR
ACRO180940010 ACRO180945000 ACRO180940025
Bencilo cianuro 99+%
Bencilo cianuro
Formula: (C₆H₅)CH₂CN
Pto. Ebullición: 234 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1,01 g/cm³
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001894
Núm. CAS: 140-29-4
EINECS: 205-410-5
UN: 2470
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,01133
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %