Bencilo cianuro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Fenilacetonitrilo
A10694.0E
A10694.22
A10694.36
A10694.0EEA
256
EUR
A10694.0E
A10694.22
A10694.36
Bencilo cianuro ≥98%
Bencilo cianuro
Purity: 98+%
CAS No.: 140-29-4
Molecular Formula: C8H7N
Formula Weight: 117.15
Flash Point: 101°(213°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.015
Refractive Index: 1.5230
Appearance: Colourless
Melting Point: -24°
Boiling Point: 234°
Beilstein Reference: 385941
Merck Reference: 14,1131
UN No.: 2470
MDL No.: MFCD00001894
Formula:
(C₆H₅)CH₂CN Pto. Ebullición: 234 °C Pto. de fusión: –24 °C Densidad: 1,015 Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001894 Núm. CAS: 140-29-4 EINECS: 205-410-5 UN: 2470 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,1131 |