Isotiocianato de benzoilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
314630050 314630500
ACRO314630050EA 52.6 EUR
ACRO314630050 ACRO314630500
Isotiocianato de benzoilo 98%
Isotiocianato de benzoilo
Formula: C₈H₅NOS
MW: 163.2 g/mol
Pto. Ebullición: 128…131 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 1.21 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004815
Núm. CAS: 532-55-8
EINECS: 208-540-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,01115
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6350 to 1.6385 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %