Isotiocianato de benzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L06964.06 L06964.14
L06964.06EA 43.8 EUR
L06964.06 L06964.14
Isotiocianato de benzoilo ≥98%
Isotiocianato de benzoilo
Purity: 98% CAS No.: 532-55-8 Molecular Formula: C8H5NOS Formula Weight: 163.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6375 Odour: Pungent Boiling Point: 128-131°/15mm Beilstein Reference: 606716 Merck Reference: 14,1114 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004815
Formula: C₈H₅NOS
MW: 163.2 g/mol
Pto. Ebullición: 128…131 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 1.214
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004815
Núm. CAS: 532-55-8
EINECS: 208-540-0
UN: 2922
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,01115