2'-Aminoacetofenona 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Aminophenyl)ethanone, o-Aminoacetophenone
400620100 400620050 400620500
ACRO400620100EA 78.5 EUR
ACRO400620100 ACRO400620050 ACRO400620500
2'-Aminoacetofenona 97%
2'-Aminoacetofenona
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Pto. Ebullición: 70…71 °C (3 mmHg)
Pto. de fusión: 20 °C
Densidad: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007717
Núm. CAS: 551-93-9
EINECS: 209-002-8
Índice Merck: 13,00412
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6130 to 1.6170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %