2'-Aminoacetofenona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2-Aminophenyl)ethanone, o-Aminoacetophenone
A10895.06
A10895.18
A10895.30
A10895.09
A10895.06EA
42.9
EUR
A10895.06
A10895.18
A10895.30
A10895.09
2'-Aminoacetofenona 98%
2'-Aminoacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 551-93-9
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.6160
Boiling Point: 253-255°
Beilstein Reference: 386122
Merck Reference: 14,413
MDL No.: MFCD00007717
Formula:
C₈H₉NO MW: 135,17 g/mol Pto. Ebullición: 253…255 °C Pto. de fusión: 20 °C Densidad: 1,118 Pto. de inflamación: 112 °C (233 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007717 Núm. CAS: 551-93-9 EINECS: 209-002-8 Índice Merck: 14,413 |