3'-Aminoacetofenona 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
m-Aminoacetophenone, 1-(3-Aminophenyl)ethanone
A12503.0B
A12503.18
A12503.30
A12503.0BEA
363
EUR
A12503.0B
A12503.18
A12503.30
3'-Aminoacetofenona 97%
3'-Aminoacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 99-03-6
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Melting Point: 94-98°
Boiling Point: 289-291°
Merck Reference: 14,413
MDL No.: MFCD00007796
Formula:
C₈H₉NO MW: 135,17 g/mol Pto. Ebullición: 289…291 °C Pto. de fusión: 94…98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007796 Núm. CAS: 99-03-6 EINECS: 202-722-3 Índice Merck: 14,413 |