4'-Aminoacetofenona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Aminophenyl)ethanone, p-Aminoacetophenone
103090100 103090250 103091000 103095000
ACRO103090100EA 23.4 EUR
ACRO103090100 ACRO103090250 ACRO103091000 ACRO103095000
4'-Aminoacetofenona 99%
4'-Aminoacetophenone
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Pto. Ebullición: 293 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 96…102 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007896
Núm. CAS: 99-92-3
EINECS: 202-801-2
Índice Merck: 13,00412
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 107 °C
GC ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.16 to 1.35
BSC Certification Passes