4'-Aminoacetofenona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Aminophenyl)ethanone, p-Aminoacetophenone
A13213.0B A13213.14 A13213.18 A13213.30
A13213.0BEA 603 EUR
A13213.0B A13213.14 A13213.18 A13213.30
4'-Aminoacetofenona 99%
4'-Aminoacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 99-92-3 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Melting Point: 103-108° Boiling Point: 292-294° Merck Reference: 14,413 MDL No.: MFCD00007896
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Pto. Ebullición: 292…294 °C
Pto. de fusión: 103…108 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007896
Núm. CAS: 99-92-3
EINECS: 202-801-2
Índice Merck: 14,413