2'-Nitroacetofenona 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone
128320025 128320200
ACRO128320025EA 30.6 EUR
ACRO128320025 ACRO128320200
2'-Nitroacetofenona 95%
2'-Nitroacetofenona
Formula: C₈H₇NO₃
MW: 165.15 g/mol
Pto. Ebullición: 159 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: 28…30 °C
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007144
Núm. CAS: 577-59-3
EINECS: 209-414-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer 0.05 % BHT