2'-Nitroacetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone
A13208.09 A13208.18
A13208.09EA 59.3 EUR
A13208.09 A13208.18
2'-Nitroacetofenona ≥97%
2'-Nitroacetofenona
Purity: 97% CAS No.: 577-59-3 Molecular Formula: C8H7NO3 Formula Weight: 165.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5515 Odour: Characteristic Melting Point: 25-28° Boiling Point: 158-160°/16mm Beilstein Reference: 1102322 MDL No.: MFCD00007144
Formula: C₈H₇NO₃
MW: 165.15 g/mol
Pto. Ebullición: 158…160 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: 25…28 °C
Densidad: 1.24
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007144
Núm. CAS: 577-59-3
EINECS: 209-414-8