3'-Nitroacetofenona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: m-Nitroacetophenone
128331000 128335000
ACRO128331000EA 30.1 EUR
ACRO128331000 ACRO128335000
3'-Nitroacetofenona 98%
3'-Nitroacetofenona
Formula: C₈H₇NO₃
MW: 165.15 g/mol
Pto. Ebullición: 202
Pto. de fusión: 76…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007259
Núm. CAS: 121-89-1
EINECS: 204-504-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-green to yellow-brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %