3'-Nitroacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: m-Nitroacetophenone
A12155.0B A12155.30 A12155.36
A12155.0BEA 154 EUR
A12155.0B A12155.30 A12155.36
3'-Nitroacetofenona ≥98%
3'-Nitroacetofenona
Purity: 98+% CAS No.: 121-89-1 Molecular Formula: C8H7NO3 Formula Weight: 165.15 Odour: Slightly sweetish Melting Point: 76-80° Boiling Point: 202° Beilstein Reference: 743002 MDL No.: MFCD00007259
Formula: C₈H₇NO₃
MW: 165.15 g/mol
Pto. Ebullición: 202 °C
Pto. de fusión: 76…80 °C
Densidad: 1.433 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007259
Núm. CAS: 121-89-1
EINECS: 204-504-3