4'-Nitroacetofenona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
128340050 128341000 128340010
ACRO128340050EA 36.6 EUR
ACRO128340050 ACRO128341000 ACRO128340010
4'-Nitroacetofenona 97%
4'-Nitroacetofenona
Formula: C₈H₇NO₃
MW: 165.15 g/mol
Pto. Ebullición: 202 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 76…80 °C
Pto. de inflamación: 149
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007355
Núm. CAS: 100-19-6
EINECS: 202-827-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
Water ≤0.6 %
GC ≥96.0 %
Free acid ≤0.2 % (as 4-Nitrobenzoic acid)